Learn More
Dichlorure de diméthylétain, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
71.20€ - 227.00€
Identifiants chimiques
CAS | 753-73-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6Cl2Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 219.68 |
Numéro MDL | MFCD00000517 |
Clé InChI | PKKGKUDPKRTKLJ-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | dimethyltin dichloride, dimethyldichlorotin, stannane, dichlorodimethyl, dichlorodimethyltin, dimethyltindichloride, dimethyldichlorostannane, dichloro dimethyl stannane, tin, dimethyl-, dichloride, cotin 210, dichlorid dimethylcinicity |
CID PubChem | 12955 |
Nom IUPAC | Dichloro(diméthyl)stannane |
SMILES | C[Sn](C)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11443238
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17661.06 |
5 g |
71.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11453238
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17661.14 |
25 g |
227.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
753-73-1 | |
219.68 | |
PKKGKUDPKRTKLJ-UHFFFAOYSA-L | |
12955 | |
C[Sn](C)(Cl)Cl |
C2H6Cl2Sn | |
MFCD00000517 | |
dimethyltin dichloride, dimethyldichlorotin, stannane, dichlorodimethyl, dichlorodimethyltin, dimethyltindichloride, dimethyldichlorostannane, dichloro dimethyl stannane, tin, dimethyl-, dichloride, cotin 210, dichlorid dimethylcinicity | |
Dichloro(diméthyl)stannane |
Spécification
Dimethyltin dichloride | |
104°C to 108°C | |
C2H6Cl2Sn | |
UN3146 | |
Moisture sensitive | |
PKKGKUDPKRTKLJ-UHFFFAOYSA-L | |
Dichloro(diméthyl)stannane | |
12955 | |
98% |
753-73-1 | |
188°C to 190°C | |
MFCD00000517 | |
3660508 | |
dimethyltin dichloride, dimethyldichlorotin, stannane, dichlorodimethyl, dichlorodimethyltin, dimethyltindichloride, dimethyldichlorostannane, dichloro dimethyl stannane, tin, dimethyl-, dichloride, cotin 210, dichlorid dimethylcinicity | |
C[Sn](C)(Cl)Cl | |
219.68 | |
219.69 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H311-H331-H314-H318
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301+H311-H314-H330-H360-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 212-039-2
missing translation for 'rtecsNumber' : WH7245000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante