Learn More
Sulfate de diméthyle, + de 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
29.20€ - 80.60€
Identifiants chimiques
CAS | 77-78-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 126.13 |
Numéro MDL | MFCD00008416 |
Clé InChI | VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethyl sulphate, sulfuric acid, dimethyl ester, dimethyl monosulfate, dimethylsulfate, dimethylsulfat, sulfate dimethylique, sulfuric acid dimethyl ester, dimethylsulfaat, dimetilsolfato, dms methyl sulfate |
CID PubChem | 6497 |
ChEBI | CHEBI:59050 |
Nom IUPAC | sulfate de diméthyle |
SMILES | COS(=O)(=O)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10512318
|
Thermo Scientific Acros
430831000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
29.20€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10729098
|
Thermo Scientific Acros
430830010 |
1 L | Flacon en verre AcroSeal™ |
80.60€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylationIdentifiants chimiques
77-78-1 | |
126.13 | |
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N | |
6497 | |
sulfate de diméthyle |
C2H6O4S | |
MFCD00008416 | |
dimethyl sulphate, sulfuric acid, dimethyl ester, dimethyl monosulfate, dimethylsulfate, dimethylsulfat, sulfate dimethylique, sulfuric acid dimethyl ester, dimethylsulfaat, dimetilsolfato, dms methyl sulfate | |
CHEBI:59050 | |
COS(=O)(=O)OC |
Spécification
Dimethyl sulfate | |
-32.0°C | |
188.0°C | |
99+% | |
(CH3)2SO4 | |
MFCD00008416 | |
1.33 | |
Solubility in water: 2.8g/100mL (18°C). Other solubilities: hydrolysis rapidly at 18°C or above in water,soluble in ehter,dioxane,acetone and aromatic,hydrocarbons,sparingly soluble in carbon disulfide and,aliphatic hydrocarbons | |
COS(=O)(=O)OC | |
126.13 | |
CHEBI:59050 | |
126.13 |
77-78-1 | |
1.3300g/mL | |
83°C | |
C2H6O4S | |
1.3860 to 1.3880 | |
15,328 | |
dimethyl sulphate, sulfuric acid, dimethyl ester, dimethyl monosulfate, dimethylsulfate, dimethylsulfat, sulfate dimethylique, sulfuric acid dimethyl ester, dimethylsulfaat, dimetilsolfato, dms methyl sulfate | |
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N | |
sulfate de diméthyle | |
6497 | |
1.81 mPa.s (20°C) | |
99+% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer le cancer.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Mortel par inhalation.
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires
Déclaration GHS P
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-058-1
- Dimethyl sulfate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H330-Mortel par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only