Learn More
Sel de diméthylphénylsilanol de sodium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
84.70€ - 250.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7646-75-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H11NaOSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 174.25 |
Numéro MDL | MFCD09266151 |
Clé InChI | NPZJKOMUCXNLBN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethylphenylsilanol sodium salt, sodium dimethyl phenyl silanolate, sodium dimethylphenylsilanolate, amtsi046, sodium phenyldimethylsilanolate, dimethyl phenyl sodiooxy silane, sodium phenyl dimethylsilanolate |
CID PubChem | 23713317 |
Nom IUPAC | diméthyl-oxido-phénylsilane de sodium |
SMILES | C[Si](C)(C1=CC=CC=C1)[O-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11462050
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H28457.03 |
1 g |
84.70€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11472050
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H28457.06 |
5 g |
250.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7646-75-5 | |
174.25 | |
NPZJKOMUCXNLBN-UHFFFAOYSA-N | |
23713317 | |
C[Si](C)(C1=CC=CC=C1)[O-].[Na+] |
C8H11NaOSi | |
MFCD09266151 | |
dimethylphenylsilanol sodium salt, sodium dimethyl phenyl silanolate, sodium dimethylphenylsilanolate, amtsi046, sodium phenyldimethylsilanolate, dimethyl phenyl sodiooxy silane, sodium phenyl dimethylsilanolate | |
diméthyl-oxido-phénylsilane de sodium |
Spécification
Dimethylphenylsilanol sodium salt | |
C8H11NaOSi | |
dimethylphenylsilanol sodium salt, sodium dimethyl phenyl silanolate, sodium dimethylphenylsilanolate, amtsi046, sodium phenyldimethylsilanolate, dimethyl phenyl sodiooxy silane, sodium phenyl dimethylsilanolate | |
C[Si](C)(C1=CC=CC=C1)[O-].[Na+] | |
174.25 | |
174.25 |
7646-75-5 | |
MFCD09266151 | |
NPZJKOMUCXNLBN-UHFFFAOYSA-N | |
diméthyl-oxido-phénylsilane de sodium | |
23713317 | |
97% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only