Learn More
Diméthylformamide, pour HPLC, Fisher Chemical
121.00€ - 251.00€
Identifiants chimiques
CAS | 68-12-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H7NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 73.10 |
Numéro MDL | MFCD00003284 |
Clé InChI | ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa |
CID PubChem | 6228 |
ChEBI | CHEBI:17741 |
Nom IUPAC | N,N-dimethylformamide |
SMILES | CN(C)C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10346180
|
Fisher Chemical
D/3846/15 |
1 L | Flacon en verre ambré |
121.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10356180
|
Fisher Chemical
D/3846/17 |
2.5 L | Flacon en verre ambré |
251.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10161660
|
Fisher Chemical
D/3846/PB17 |
2.5 L | Flacon en verre revêtu de plastique |
161.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Diméthylformamide, pour HPLC
Identifiants chimiques
68-12-2 | |
73.10 | |
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N | |
6228 | |
N,N-dimethylformamide |
C3H7NO | |
MFCD00003284 | |
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa | |
CHEBI:17741 | |
CN(C)C=O |
Spécification
68-12-2 | |
Incolore | |
C3H7NO | |
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa | |
CN(C)C=O | |
73.10 | |
CHEBI:17741 | |
4.9mbar at 20°C |
-61°C | |
153°C | |
MFCD00003284 | |
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-dimethylformamide | |
6228 | |
73.09g/mol | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Dimethylformamide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.