Learn More
Bromure de diméthyléthylhexadécylammonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10144790
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-03-8
Formule moléculaire C20H44BrN
Poids moléculaire (g/mol) 378.483
Numéro MDL MFCD00011774
Clé InChI VUFOSBDICLTFMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Cetyldimethylethylammonium bromide
CID PubChem 31280
Nom IUPAC Éthyl-hexadecyl-diméthylazanium ; bromure
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC.[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethylethylhexadecylammonium bromide
Couleur Blanc
Note relative au nom 99%
Forme physique Poudre
pH 6 to 8 (1% soln.)
Quantité 500 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire CH3(CH2)15N(CH3)2(C2H5)Br
Beilstein 04, III, 425
Merck Index 15, 2028
Poids de la formule 378.48
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethylethylhexadecylammonium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.