Learn More
Chlorhydrate de chlorure de diméthylaminoacétyle, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15490847
Click to view available options
Quantité:
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de diméthylaminoacétyl est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Il est sensible à l’humidité. Stocker sous
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethylaminoacetyl chloride hydrochloride
CAS 60853-81-8
Formule moléculaire C4H9Cl2NO
Numéro MDL MFCD02094025
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 3980151
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme 2-dimethylamino acetyl chloride hydrochloride, dimethylaminoacetyl chloride hydrochloride, n,n-dimethylglycinyl chloride hydrochloride, acmc-1b50m, dimethylaminoacetyl chloride-hcl, dimethylamino-acetyl chloride hcl, dimethylaminoacetylchloride hydrochloride, n,n-dimethylglycyl chloride hydrochloride, dimethylamino-acetyl chloride hydrochloride, 2-dimethylaminoacetyl chloride hydrochloride
Clé InChI MVAXDKDOPWPFML-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.CN(C)CC(Cl)=O
Nom IUPAC 2-(dimethylamino)acetyl chloride hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 158.02
CID PubChem 13994991
Poids de la formule 158.03
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique