Learn More
Macherey-Nagel™ Phases de diméthylamino Polygosil™
Marque: Macherey-Nagel™ 711420.10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
5 μm | |
Colonnes HPLC | |
Phases de polygosil N(CH3)2 |
60 Å | |
10 g |