Learn More
Diméthylamine, pure, solution de 40 % (p/v), Fisher Chemical
Code produit. 12377143
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Spécification
CAS 124-40-3
Point de fusion -37°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 54°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C2H7N
Numéro MDL 8288
Quantité 500 mL
Synonyme dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
Clé InChI ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNC
Nom IUPAC N-méthylméthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 45.085
CID PubChem 674
ChEBI CHEBI:17170
Tension de vapeur 287mbar 25
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diméthylamine 40% en solution