Learn More
Chlorhydrate de diméthylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
21.80€ - 157.00€
Identifiants chimiques
CAS | 506-59-2 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00012477 |
Clé InChI | IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethylamine hydrochloride, n-methylmethanamine hydrochloride, dimethylammonium chloride, methanamine, n-methyl-, hydrochloride, dimethylamine hcl, dimethylaminehydrochloride, unii-7m4cwb6aok, dimethylamine, hydrochloride, hydrochloric acid dimethylamine, n,n-dimethylamine hydrochloride |
CID PubChem | 10473 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10041790
|
Thermo Scientific Acros
155270050 |
5 g | Flacon en verre |
21.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10122970
|
Thermo Scientific Acros
155275000 |
500 g | Flacon en plastique |
47.70€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10102970
|
Thermo Scientific Acros
155270010 |
1 kg | Flacon en plastique |
75.10€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10226883
|
Thermo Scientific Acros
155270025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
157.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
506-59-2 | |
IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N | |
10473 |
MFCD00012477 | |
dimethylamine hydrochloride, n-methylmethanamine hydrochloride, dimethylammonium chloride, methanamine, n-methyl-, hydrochloride, dimethylamine hcl, dimethylaminehydrochloride, unii-7m4cwb6aok, dimethylamine, hydrochloride, hydrochloric acid dimethylamine, n,n-dimethylamine hydrochloride |
Spécification
Dimethylamine hydrochloride | |
506-59-2 | |
Blanc | |
Authentique | |
C2H7N·HCl | |
MFCD00012477 | |
15, 3250 | |
Solubility in water: 3000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,practically insoluble in ether | |
CNC.Cl | |
81.55 | |
81.55 | |
0.005% max. (in water) |
99% | |
160.0°C | |
5 to 6 (5% aq. soln.) | |
98.5% min. (on dry substance) (Argentometry) | |
(CH3)2NH·HCl | |
04, 39 | |
dimethylamine hydrochloride, n-methylmethanamine hydrochloride, dimethylammonium chloride, methanamine, n-methyl-, hydrochloride, dimethylamine hcl, dimethylaminehydrochloride, unii-7m4cwb6aok, dimethylamine, hydrochloride, hydrochloric acid dimethylamine, n,n-dimethylamine hydrochloride | |
IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N | |
N-méthylméthanamine;hydrochloride | |
10473 | |
99% | |
Poudre cristalline ou cristaux |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-046-5
missing translation for 'rtecsNumber' : IQ0220000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Dimethylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.