Learn More
Diméthylamine hydrochloride, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dimethylamine hydrochloride is used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals like ranitidine and metformin, tramadol and amlodipine. It is used as a precursor of atrazine. It is associated with sodium acetate and used to carry out the Willgerodt- Kindler reaction to prepare amides. Its free base reacts with carbon disulfide to get dimethyldithiocarbamate which is used in rubber vulcanization. It is involved in the synthesis of dimethyl-(1-methyl-pyrrol-2-ylmethyl)-amine by reacting with 1-methyl pyrrole and formaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le chlorhydrate de diméthylamine est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de produits pharmaceutiques comme la ranitidine et la metformine, le tramadol et l’amlodipine. Il est utilisé comme précurseur de l’atrazine. Elle est associée à l’acétate de sodium et utilisée pour réaliser la réaction Willgerodt-Kindler pour préparer les amides. Sa base libre réagit avec le disulfure de carbone pour obtenir le diméthyldithiocarbamate qui est utilisé dans la vulcanisation du caoutchouc. Il est impliqué dans la synthèse de la diméthyl-1-méthyl-pyrrol-2-ylméthyl)-amine en réagissant avec la pyrrole de 1-méthyle et le formaldéhyde.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool et le chloroforme
Remarques
Hygroscopique. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec l’agent oxydant.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dimethylamine hydrochloride |
Point de fusion | 168°C to 174°C |
Quantité | 1000 g |
Beilstein | 3589311 |
Sensibilité | Hygroscopic |
Merck Index | 14,3228 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,alcohol and chloroform |
Poids de la formule | 81.55 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
RUO – Research Use Only