Learn More
Diméthylamine, 40 % w/w aq. Soln., Thermo Scientific Chemicals
La diméthylamine est un précurseur de plusieurs composés industriels importants. Elle réagit avec le disulfure de carbone pour donner du dithiocarbamate de diméthyle, précurseur d’une famille de produits chimiques largement utilisés dans la vulcanisation du caoutchouc.
49.60€ - 182.00€
Identifiants chimiques
CAS | 124-40-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H7N |
Poids moléculaire (g/mol) | 45.085 |
Numéro MDL | MFCD00008288 |
Clé InChI | ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution |
CID PubChem | 674 |
ChEBI | CHEBI:17170 |
Nom IUPAC | N-méthylméthanamine |
SMILES | CNC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11369358
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043261.KV |
10 Ea. |
49.60€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11379358
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043261.KW |
50 Ea. |
182.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Dimethylamine is a used as a precursor to several industrially significant compounds. It reacts with carbon disulfide to give dimethyl dithiocarbamate, a precursor to a family of chemicals widely used in the vulcanization of rubber. It is raw material for the production of many agrochemicals and pharmaceuticals, such as dimefox and diphenhydramine, respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
124-40-3 | |
45.085 | |
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N | |
674 | |
N-méthylméthanamine |
C2H7N | |
MFCD00008288 | |
dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution | |
CHEBI:17170 | |
CNC |
Spécification
Dimethylamine | |
0.89 | |
Ampoule | |
1.37 | |
UN1160 | |
0.89 | |
Fully miscible in water. | |
CNC | |
45.085 | |
CHEBI:17170 | |
40 % p/p de sol. aqueuse |
124-40-3 | |
15°C (60°F) | |
C2H7N | |
MFCD00008288 | |
605257 | |
dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution | |
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N | |
N-méthylméthanamine | |
674 | |
45.08 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302+H332-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :3 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 204-697-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only