Learn More
Diméthylamine, 40 % p/p dans une solution aqueuse., Thermo Scientific Chemicals
sur devis - 64.40€
Identifiants chimiques
CAS | 124-40-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H7N |
Poids moléculaire (g/mol) | 45.085 |
Numéro MDL | MFCD00008288 |
Clé InChI | ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution |
CID PubChem | 674 |
ChEBI | CHEBI:17170 |
Nom IUPAC | N-méthylméthanamine |
SMILES | CNC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11357468
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031458.30 |
250 g |
27.10€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11367468
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031458.A1 |
1 kg |
64.40€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11347468
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031458.A5 |
3 kg | |||||||
Description
Dimethylamine 40% aqueous solution is used as a precursor in the preparation of nitrosodimethylamine. It is also used in paint additives, lubricants, lubricant additives and coating additives. It plays a major role in ion exchange agents and agricultural chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
124-40-3 | |
45.085 | |
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N | |
674 | |
N-méthylméthanamine |
C2H7N | |
MFCD00008288 | |
dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution | |
CHEBI:17170 | |
CNC |
Spécification
Dimethylamine | |
0.890 g/mL | |
Fish-like | |
1.37 | |
UN1160 | |
14,3228 | |
Miscible with water and most organic solvents. | |
CNC | |
45.085 | |
CHEBI:17170 | |
40 % p/p de sol. aqueuse |
124-40-3 | |
15°C (60°F) | |
C2H7N | |
MFCD00008288 | |
605257 | |
dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution | |
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N | |
N-méthylméthanamine | |
674 | |
45.08 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H331-H314-H318-H302-H335
Liquides et vapeurs très inflammables.
Toxique par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302+H332-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLUTION DE DIMÉTHYLAMINE
missing translation for 'einecsNumber' : 204-697-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only