Learn More
Diméthylamine, 2M dans THF, Thermo Scientific Chemicals
83.40€ - 377.00€
Identifiants chimiques
CAS | 124-40-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H7N |
Poids moléculaire (g/mol) | 45.085 |
Numéro MDL | MFCD00008288 |
Clé InChI | ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution |
CID PubChem | 674 |
ChEBI | CHEBI:17170 |
Nom IUPAC | N-méthylméthanamine |
SMILES | CNC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11426650
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27665.AE |
100 mL |
83.40€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11436650
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27665.AU |
1000 mL |
377.00€
1000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa diméthylamine est utilisée comme précurseur dans la préparation de la nitrosodiméthylamine.
Solubilité
Miscible à l’eau et la plupart des solvants organiques.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants et l’oxygène, l’hydrure d’aluminium de sodium, le tétrahydroaluminate de sodium, le tétrahydroaluminate de lithium, le borane, les halogénures métalliques, les acides forts, les alcalis caustiques et le brome.
Identifiants chimiques
124-40-3 | |
45.085 | |
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N | |
674 | |
N-méthylméthanamine |
C2H7N | |
MFCD00008288 | |
dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution | |
CHEBI:17170 | |
CNC |
Spécification
Dimethylamine | |
0.85 | |
−36°C (−33°F) | |
(CH3)2NH | |
UN2924 | |
Hygroscopic | |
dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution | |
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N | |
N-méthylméthanamine | |
674 | |
45.08 |
124-40-3 | |
∼60°C | |
C2H7N | |
MFCD00008288 | |
605257 | |
14,3228 | |
Miscible with water and most organic solvents. | |
CNC | |
45.085 | |
CHEBI:17170 | |
2M en THF |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H314-H351-H335
Liquides et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302-H314-H335-H336-H351
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only