Learn More
Diméthylamine, 2 M dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals
42.11€ - 110.55€
Identifiants chimiques
CAS | 124-40-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H7N |
Poids moléculaire (g/mol) | 45.085 |
Numéro MDL | MFCD00008288 |
Clé InChI | ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution |
CID PubChem | 674 |
ChEBI | CHEBI:17170 |
Nom IUPAC | N-méthylméthanamine |
SMILES | CNC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11342289
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27261.AC |
25 mL |
42.11€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11352289
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27261.AE |
100 mL |
110.55€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Dimethylamine is a precursor to several industrially significant compounds. It reacts with carbon disulfide to give dimethyl dithiocarbamate, a precursor to a family of chemicals widely used in the vulcanization of rubber. It is raw material for the production of many agrichemicals and pharmaceuticals, such as dimefox and diphenhydramine, respectively. The surfactant lauryl dimethylamine oxide is found in soaps and cleaning compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa diméthylamine est un précurseur de plusieurs composés industriels importants. Elle réagit avec le disulfure de carbone pour donner du dithiocarbamate de diméthyle, précurseur d’une famille de produits chimiques largement utilisés dans la vulcanisation du caoutchouc. Il s’agit de matières premières destinées à la production de nombreux produits agricoles et pharmaceutiques, tels que le diméfox et la diphénhydramine, respectivement. L’oxyde de lauryldiméthylamine surfactant se trouve dans les savons et les composés de nettoyage.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à la température. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, des acides, de l’eau, de l’humidité, du mercure, du chlore, du cuivre et des composés de cuivre.
Identifiants chimiques
124-40-3 | |
45.085 | |
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N | |
674 | |
N-méthylméthanamine |
C2H7N | |
MFCD00008288 | |
dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution | |
CHEBI:17170 | |
CNC |
Spécification
Dimethylamine | |
0.775 | |
C2H7N | |
1.335 | |
UN3286 | |
Hygroscopic | |
dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution | |
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N | |
N-méthylméthanamine | |
674 | |
45.08 |
124-40-3 | |
5°C (41°F) | |
(CH3)2NH | |
MFCD00008288 | |
605257 | |
14,3228 | |
Fully miscible in water. | |
CNC | |
45.085 | |
CHEBI:17170 | |
2M dans le méthanol |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H311-H331-H370-H314
Liquides et vapeurs très inflammables.
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Risque avéré d’effets graves pour les organes.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P307+P311-P310-P311-P312-P330-P363-P370+P378q-P501c
H225-H301+H311+H331-H318-H335-H370
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 204-697-4
missing translation for 'rtecsNumber' : IP8750000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
RUO – Research Use Only