Learn More
Diméthylamine, solution à 26 % en poids dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
36.38€ - 105.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dimethylamine |
---|---|
CAS | 124-40-3, 7732-18-5 |
Point de fusion | -37.0°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.8900g/mL |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10166890
|
Thermo Scientific Acros
408000010 |
1 kg |
36.38€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15274724
|
Thermo Scientific Acros
408000050 |
5 kg | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Dimethylamine | |
-37.0°C | |
0.8900g/mL | |
−18°C | |
(CH3)2NH | |
MFCD00008288 | |
07,119 | |
0.89 | |
Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
CNC | |
45.07 | |
CHEBI:17170 | |
25 to 27% |
124-40-3, 7732-18-5 | |
Incolore | |
54.0°C | |
C2H7N | |
1.37 | |
04,39 | |
15,325 | |
dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution | |
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N | |
N-méthylméthanamine | |
674 | |
45.07 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Nocif en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-697-4
missing translation for 'rtecsNumber' : IP8750000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only