Learn More
Diméthylsulfoxyde, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit. 10198150
Click to view available options
1 L
Réactif de laboratoire
Spécification
Point de fusion 18.5°C
CAS 67-68-5
Couleur Max. 10 (APHA)
Densité 1.101 g/cm³ (20°C)
Point d’ébullition 189°C (1013 hPa)
Quantité 1 L
Point d’éclair 87°C
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage min. 99.0%
Résidus après évaporation max. 0.01%
Formule moléculaire C2H6OS
Numéro MDL MFCD00002089
Eau max. 0.2%
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(C)=O
Nom IUPAC Méthyle sulfinyl méthane
Poids moléculaire (g/mol) 78.13