Learn More
Diméthylsulfoxyde, qualité spectrophotométrique, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11378357
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 1 L
Dimethyl sulfoxide is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl sulfoxide
Point de fusion 18.4°C
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 1.101
Point d’ébullition 189°C
Quantité 4 L
Point d’éclair 87°C (189°F)
Odeur Mild
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.479
Plage de pourcentage du dosage >99.9%
Tension de vapeur 2.5 hPa (2mm Hg) at 20°C
Beilstein 506008
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,ether,benzene,chloroform and acetone.
Nom IUPAC Méthane sulfinyl méthane
Poids de la formule 78.13
Qualité Spectrophotométrique