Learn More
Diméthylsulfoxyde, puriss. p.a., Honeywell
Puriss. p.a., séché, ≤0,02 % d’eau
190.77€ - 345.78€
Identifiants chimiques
CAS | 67-68-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6OS |
Poids moléculaire (g/mol) | 78.13 |
Numéro MDL | MFCD00002089 |
Clé InChI | IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide |
CID PubChem | 679 |
ChEBI | CHEBI:28262 |
Nom IUPAC | méthylsulfinylméthane |
SMILES | CS(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15644710
|
Honeywell Riedel-de Haën
34943-1L |
1 L |
190.77€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15654710
|
Honeywell Riedel-de Haën
34943-2.5L |
2.5 L |
345.78€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
- Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
Identifiants chimiques
67-68-5 | |
78.13 | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
679 | |
méthylsulfinylméthane |
C2H6OS | |
MFCD00002089 | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
CHEBI:28262 | |
CS(C)=O |
Spécification
Dimethyl sulfoxide | |
1.10g/mL | |
87°C (188.6°F) | |
C2H6OS | |
MFCD00002089 | |
506008 | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
méthylsulfinylméthane | |
679 | |
78.13g/mol | |
puriss. p.a. |
67-68-5 | |
42%, 63°F | |
573°F | |
(CH3)2SO | |
0.42 mmHg (20°C) | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
CS(C)=O | |
78.13 | |
CHEBI:28262 | |
≥99.9% (GC) |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-664-3
Identifiant produit
- Dimethyl sulfoxide