Learn More
Diméthylsulfoxyde, CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, ≥99,7 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15684630
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
4 x 4 L
6 x 1 L
Superrefroidit facilement et se repousse lentement à température ambiante.Le produit solidifié peut être re-liquéfié en chauffant à température ambiante sans nuire au produit.
Superrefroidit facilement et se repousse lentement à température ambiante.Le produit solidifié peut être re-liquéfié en chauffant à température ambiante sans nuire au produit.
CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, ≥99,7%
  • Pour HPLC, spectrophotométrie et analyse environnementale
  • Testés pour la compatibilité HPLC via l’analyse de gradient et la spectroscopie UV-VIS
  • Profil d’impuretés UV faible
  • Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés
  • Très faibles niveaux d’impuretés non volatiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl sulfoxide
Point de fusion 16°C to 19°C
Note relative au nom for HPLC
Densité 1.10g/mL
Point d’ébullition 189°C
Quantité 6 x 1 L
Indice de réfraction n20/D 1.479
Formule linéaire (CH3)2SO
Tension de vapeur 0.42mmHg (20°C)
Beilstein 506008
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
Poids de la formule 78.13g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.7%
Qualité CHROMASOLV™ Plus