Learn More
Diméthylsulfoxyde, CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, ≥99,7 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
4 x 4 L
6 x 1 L
Description
- Pour HPLC, spectrophotométrie et analyse environnementale
- Testés pour la compatibilité HPLC via l’analyse de gradient et la spectroscopie UV-VIS
- Profil d’impuretés UV faible
- Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés
- Très faibles niveaux d’impuretés non volatiles
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dimethyl sulfoxide |
Point de fusion | 16°C to 19°C (literature) |
Note relative au nom | CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.7% |
Absorbance | max. 0.01 at 350 nm, max. 0.10 at 300 nm, max. 0.30 280 nm, max. 0.70 at 270 nm |
% max. CAS | 100.0000% |
Densité | 1.10 g/mL(lit.) |
Point d’ébullition | 189°C |
Quantité | 4 x 2.5 L |
Point d’éclair | 87°C |
Conditionnement | Bouteille en verre |