Learn More
Diméthylsulfoxyde, CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, ≥99,7 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
4 x 4 L
6 x 1 L
Description
- Pour HPLC, spectrophotométrie et analyse environnementale
- Testés pour la compatibilité HPLC via l’analyse de gradient et la spectroscopie UV-VIS
- Profil d’impuretés UV faible
- Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés
- Très faibles niveaux d’impuretés non volatiles
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dimethyl sulfoxide |
Point de fusion | 16°C to 19°C |
Note relative au nom | for HPLC |
Densité | 1.10g/mL |
Point d’ébullition | 189°C |
Quantité | 2 L |
Indice de réfraction | n20/D 1.479 |
Formule linéaire | (CH3)2SO |
Tension de vapeur | 0.42mmHg (20°C) |
Beilstein | 506008 |