Learn More
Diméthylsulfoxyde, A.C.S. BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Code produit. 15578544
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl Sulfoxide
Quantité 500 mL
Point d’éclair 89.00°C
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Notes de qualité de la pureté Meets ACS reagent chemical requirements
Gravité spécifique 1L = 1.10kg
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
Poids de la formule 78.13
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED™