Learn More
Diméthylsulfoxyde, ACS, 99,9 %min, Thermo Scientific Chemicals
55.00€ - 815.00€
Identifiants chimiques
CAS | 67-68-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6OS |
Poids moléculaire (g/mol) | 78.13 |
Numéro MDL | MFCD00002089 |
Clé InChI | IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide |
CID PubChem | 679 |
ChEBI | CHEBI:28262 |
Nom IUPAC | methanesulfinylmethane |
SMILES | CS(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11495170
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036480.AP |
500 mL |
55.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11397938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036480.K2 |
1 L |
98.70€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11387938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036480.M1 |
4 x 1 L |
311.00€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11367938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036480.K7 |
4 L | |||||||
11377938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036480.M6 |
4 x 4 L |
815.00€
16L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as a solvent for chemical reactions involving salts, most notably in Finkelstein reactions and in other nucleophilic substitutions. Used in antifreeze or hydraulic fluids. Utilized in the oxidation of thiols and disulfides to sulfonic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
67-68-5 | |
78.13 | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
679 | |
methanesulfinylmethane |
C2H6OS | |
MFCD00002089 | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
CHEBI:28262 | |
CS(C)=O |
Spécification
Dimethyl sulfoxide | |
For analysis ACS | |
Incolore | |
189°C | |
Liquide | |
99.9% | |
MFCD00002089 | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
methanesulfinylmethane | |
679 | |
78.13 |
18.4°C | |
67-68-5 | |
1.101 g/mL | |
87°C (189°F) | |
1.479 | |
C2H6OS | |
506008 | |
Miscible with water,diethyl ether,ethanol,acetone,ether,carbon tetrachloride and ethyl acetate. | |
CS(C)=O | |
78.13 | |
CHEBI:28262 | |
ACS |
Sécurité et traitement
P210-P370+P378q-P501c
H227
missing translation for 'einecsNumber' : 200-664-3
missing translation for 'rtecsNumber' : PV6210000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only