Learn More
Diméthylsulfoxyde, ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Réactif ACS, ≥ 99,9%
74.04€ - 1510.66€
Identifiants chimiques
CAS | 67-68-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6OS |
Poids moléculaire (g/mol) | 78.13 |
Numéro MDL | MFCD00002089 |
Clé InChI | IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide |
CID PubChem | 679 |
ChEBI | CHEBI:28262 |
SMILES | CS(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15645630
|
Honeywell-Riedel-de Haen
472301-100ML |
100 mL | |||||||
15685630
|
Honeywell-Riedel-de Haen
472301-500ML |
500 mL |
137.68€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15655630
|
Honeywell-Riedel-de Haen
472301-1L |
1 L |
196.69€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15665630
|
Honeywell-Riedel-de Haen
472301-2.5L |
2.5 L | |||||||
15605640
|
Honeywell-Riedel-de Haen
472301-6X500ML |
6 x 500 mL |
700.24€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15658410
|
Honeywell-Riedel-de Haen
472301-4L |
4 L |
683.60€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15695630
|
Honeywell-Riedel-de Haen
472301-6X1L |
6 x 1 L |
632.84€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15675630
|
Honeywell-Riedel-de Haen
472301-4X4L |
4 x 4 L |
1510.66€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Identifiants chimiques
67-68-5 | |
78.13 | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
679 | |
CS(C)=O |
C2H6OS | |
MFCD00002089 | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
CHEBI:28262 |
Spécification
Dimethyl sulfoxide | |
Colorless | |
42%, 63°F | |
573°F | |
(CH3)2SO | |
0.42 mmHg (20°C) | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
methanesulfinylmethane | |
679 | |
78.13 | |
ACS Reagent |
67-68-5 | |
1.10g/mL | |
87°C (188.6°F) | |
C2H6OS | |
MFCD00002089 | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
CS(C)=O | |
78.13 | |
CHEBI:28262 | |
≥99.9% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : 200-664-3