Learn More
Diméthylsulfoxyde, ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15665630
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
6 x 500 mL
4 x 4 L
6 x 1 L
Réactif ACS, ≥ 99,9%
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl sulfoxide
Couleur Incolore
Densité 1.10g/mL
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 42%, 63°F
Point d’éclair 87°C (188.6°F)
Température d’allumage 573°F
Formule linéaire (CH3)2SO
Tension de vapeur 0.42 mmHg (20°C)
Nom IUPAC Méthane sulfinyl méthane
Poids de la formule 78.13
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité Réactif ACS