Learn More
Diméthylsulfoxyde, ≥99,9 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
Description
Solvants pour analyse GC de l’espace de tête Honeywell Chromasolv™ :
- développés spécialement pour l’identification et la quantification des solvants résiduels dans les produits pharmaceutiques à l’aide d’analyses GC de l’espace de tête décrites dans des monographies de la pharmacopée américaine (USP) ou de la pharmacopée européenne (Ph. Eur.) et selon les directives de la Conférence Internationale sur l’Harmonisation relative aux exigences techniques pour l’enregistrement des médicaments à usage humain (ICH)
- solvants très purs avec des concentrations extrêmement faibles de solvants résiduels définis
- tests de production et d’application de pointe
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dimethyl sulfoxide |
Densité | 1.10g/mL |
Quantité | 1 L |
Limite d’explosion | 42%, 63°F |
Point d’éclair | 87°C (188.6°F) |
Température d’allumage | 573°F |
Formule linéaire | (CH3)2SO |
Tension de vapeur | 0.42 mmHg (20°C) |
Numéro UN | NA1993 |
Beilstein | 506008 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Dimethyl sulfoxide