Learn More
Phtalate de diméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2500 g
Description
Dimethyl phthalate is used as a plasticizer, solvent, rubber coating agent, molding powder, finishing agent and intermediate. Further, it is used in solid rocket propellants, safety glass, lacquer coatings, adhesives and sealants, toner and colorant products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phtalate de diméthyle est utilisé comme plastifiant, solvant, agent de revêtement en caoutchouc, poudre de moulage, agent de finition et intermédiaire. De plus, il est utilisé dans les propulseurs de roquettes solides, le verre de sécurité, les revêtements de laques, les adhésifs et les scellants, le toner et les produits colorants.
Solubilité
Miscible à l’alcool, à l’éthanol, à l’éther, au benzène, au chloroforme, aux esters, aux cétones, aux solvants organiques et aux hydrocarbures chlorés. Légèrement miscible avec le tétrachlorure de carbone. Immiscible à l’eau, à l’éther de pétrole et aux hydrocarbures de paraffine.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
Le phtalate de diméthyle est utilisé comme plastifiant, solvant, agent de revêtement en caoutchouc, poudre de moulage, agent de finition et intermédiaire. De plus, il est utilisé dans les propulseurs de roquettes solides, le verre de sécurité, les revêtements de laques, les adhésifs et les scellants, le toner et les produits colorants.
Solubilité
Miscible à l’alcool, à l’éthanol, à l’éther, au benzène, au chloroforme, aux esters, aux cétones, aux solvants organiques et aux hydrocarbures chlorés. Légèrement miscible avec le tétrachlorure de carbone. Immiscible à l’eau, à l’éther de pétrole et aux hydrocarbures de paraffine.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dimethyl Phthalate |
Point de fusion | ∽5°C |
Densité | 1.190 |
Point d’ébullition | 283°C to 284°C |
Point d’éclair | 146°C (294°F) |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Indice de réfraction | 1.515 |
Quantité | 500 g |
Beilstein | 1911460 |
Merck Index | 14,3255 |