Learn More
Diméthyl fumarate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
34.27€ - 256.28€
Identifiants chimiques
CAS | 624-49-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H8O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 144.13 |
Numéro MDL | MFCD00064438 |
Clé InChI | LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N |
Synonyme | dimethyl fumarate, tecfidera, e-dimethyl fumarate, fumaderm, dimethyl e-but-2-enedioate, fumaric acid, dimethyl ester, boletic acid dimethyl ester, fumaric acid dimethyl ester, methyl fumarate, dimethyl trans-ethylenedicarboxylate |
CID PubChem | 637568 |
ChEBI | CHEBI:76004 |
Nom IUPAC | (E)-but-2-enedioate de diméthyle |
SMILES | COC(=O)C=CC(=O)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10206760
|
Thermo Scientific Acros
222180250 |
25 g | Flacon en verre |
34.27€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10591851
|
Thermo Scientific Acros
222181000 |
100 g | Flacon en verre |
79.29€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10771725
|
Thermo Scientific Acros
222185000 |
500 g | Flacon en verre |
256.28€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
624-49-7 | |
144.13 | |
LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N | |
637568 | |
(E)-but-2-enedioate de diméthyle |
C6H8O4 | |
MFCD00064438 | |
dimethyl fumarate, tecfidera, e-dimethyl fumarate, fumaderm, dimethyl e-but-2-enedioate, fumaric acid, dimethyl ester, boletic acid dimethyl ester, fumaric acid dimethyl ester, methyl fumarate, dimethyl trans-ethylenedicarboxylate | |
CHEBI:76004 | |
COC(=O)C=CC(=O)OC |
Spécification
Dimethyl fumarate | |
102°C to 105°C | |
192°C to 193°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3O2CCH=CHCO2CH3 | |
02, 741 | |
Solubility in water: 1.6g/L (20°C) | |
COC(=O)C=CC(=O)OC | |
144.13 | |
CHEBI:76004 | |
99% |
624-49-7 | |
Incolore à jaune | |
Authentique | |
C6H8O4 | |
MFCD00064438 | |
dimethyl fumarate, tecfidera, e-dimethyl fumarate, fumaderm, dimethyl e-but-2-enedioate, fumaric acid, dimethyl ester, boletic acid dimethyl ester, fumaric acid dimethyl ester, methyl fumarate, dimethyl trans-ethylenedicarboxylate | |
LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N | |
(E)-but-2-enedioate de diméthyle | |
637568 | |
144.13 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/e
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 210-849-
- Dimethyl fumarate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.