Learn More
Cyclohexylmalonate de diméthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
66.30€ - 214.00€
Identifiants chimiques
CAS | 49769-76-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H18O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 214.261 |
Numéro MDL | MFCD05666206 |
Clé InChI | CULITIDIVVTWIV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethyl 2-cyclohexylmalonate, dimethyl cyclohexylmalonate, acmc-1asaj, dimethyl cyclohexylpropanedioate, cyclohexylmalonic acid dimethyl ester, cyclohexyl-malonic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl 2-cyclohexylpropanedioate, 2-cyclohexylmalonic acid dimethyl ester, dimethyl 2-cyclohexyl malonate, propanedioic acid, cyclohexyl-, dimethyl ester |
CID PubChem | 2793740 |
Nom IUPAC | Diméthyl 2-cyclohexylpropanedioate |
SMILES | COC(=O)C(C1CCCCC1)C(=O)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11376789
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26289.03 |
1 g |
66.30€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11386789
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26289.06 |
5 g |
214.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used in developing a one-pot, two-step procedure for decarbalkoxylation of malonic esters. The effect of 15C5, other cations, and good nucleophiles was also studied.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsUtilisé dans le développement d’une procédure pot unique, en deux étapes, pour la décarbalkoxylation des esters maloniques. L’effet de 15C5, d’autres cations et de bons nucléophiles a également été étudié.
Solubilité
Hydrosoluble
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
49769-76-8 | |
214.261 | |
CULITIDIVVTWIV-UHFFFAOYSA-N | |
2793740 | |
COC(=O)C(C1CCCCC1)C(=O)OC |
C11H18O4 | |
MFCD05666206 | |
dimethyl 2-cyclohexylmalonate, dimethyl cyclohexylmalonate, acmc-1asaj, dimethyl cyclohexylpropanedioate, cyclohexylmalonic acid dimethyl ester, cyclohexyl-malonic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl 2-cyclohexylpropanedioate, 2-cyclohexylmalonic acid dimethyl ester, dimethyl 2-cyclohexyl malonate, propanedioic acid, cyclohexyl-, dimethyl ester | |
Diméthyl 2-cyclohexylpropanedioate |
Spécification
Dimethyl cyclohexylmalonate | |
C11H18O4 | |
MFCD05666206 | |
Water soluble. | |
COC(=O)C(C1CCCCC1)C(=O)OC | |
214.261 | |
214.26 |
49769-76-8 | |
1.4565 | |
dimethyl 2-cyclohexylmalonate, dimethyl cyclohexylmalonate, acmc-1asaj, dimethyl cyclohexylpropanedioate, cyclohexylmalonic acid dimethyl ester, cyclohexyl-malonic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl 2-cyclohexylpropanedioate, 2-cyclohexylmalonic acid dimethyl ester, dimethyl 2-cyclohexyl malonate, propanedioic acid, cyclohexyl-, dimethyl ester | |
CULITIDIVVTWIV-UHFFFAOYSA-N | |
Diméthyl 2-cyclohexylpropanedioate | |
2793740 | |
95% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only