Learn More
Diméthoxyméthylvinylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11348915
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16753-62-1
Formule moléculaire C5H12O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 132.234
Numéro MDL MFCD00129170
Clé InChI ZLNAFSPCNATQPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vinylmethyldimethoxysilane, dimethoxymethylvinylsilane, dimethoxy methyl vinyl silane, silane, ethenyldimethoxymethyl, ethenyldimethoxymethylsilane, methyldimethoxyvinylsilane, vinyl methyldimethoxysilane, dimethoxy methyl vinylsilane #, methylvinyldimethoxysilane
CID PubChem 85589
Nom IUPAC éthényl-diméthoxy-méthylsilane
SMILES CO[Si](C)(C=C)OC
Spécification
Point d’ébullition 102°C to 104°C
Nom chimique ou matériau Dimethoxymethylvinylsilane
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 3043765
Point d’éclair 5°C (41°F)
Poids de la formule 132.23
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.395
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.889