Learn More
Diméthoxyméthyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
50.90€ - 158.00€
Identifiants chimiques
CAS | 358-67-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H13F3O2Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 202.248 |
Numéro MDL | MFCD00053175 |
Clé InChI | DIJRHOZMLZRNLM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethoxy methyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, 3,3,3-trifluoropropyl methyldimethoxysilane, 3,3,3-trifluoropropylmethyldimethoxysilane, dimethoxymethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, silane, dimethoxymethyl 3,3,3-trifluoropropyl, dimethoxy-methyl-3,3,3-trifluoropropyl silane, acmc-1cm60, 3,3,3-trifluoropropyldimethoxy methyl silane, methyl 3,3,3-trifluoropropyl dimethoxysilane, silane,dimethoxymethyl 3,3,3-trifluoropropyl |
CID PubChem | 67751 |
Nom IUPAC | diméthoxy-méthyl-(3,3,3-trifluoropropyl)silane |
SMILES | CO[Si](C)(CCC(F)(F)F)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11344026
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17292.06 |
5 g |
50.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11358376
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17292.14 |
25 g |
158.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
358-67-8 | |
202.248 | |
DIJRHOZMLZRNLM-UHFFFAOYSA-N | |
67751 | |
CO[Si](C)(CCC(F)(F)F)OC |
C6H13F3O2Si | |
MFCD00053175 | |
dimethoxy methyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, 3,3,3-trifluoropropyl methyldimethoxysilane, 3,3,3-trifluoropropylmethyldimethoxysilane, dimethoxymethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, silane, dimethoxymethyl 3,3,3-trifluoropropyl, dimethoxy-methyl-3,3,3-trifluoropropyl silane, acmc-1cm60, 3,3,3-trifluoropropyldimethoxy methyl silane, methyl 3,3,3-trifluoropropyl dimethoxysilane, silane,dimethoxymethyl 3,3,3-trifluoropropyl | |
diméthoxy-méthyl-(3,3,3-trifluoropropyl)silane |
Spécification
85°C (150mmHg) | |
358-67-8 | |
MFCD00053175 | |
1753237 | |
dimethoxy methyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, 3,3,3-trifluoropropyl methyldimethoxysilane, 3,3,3-trifluoropropylmethyldimethoxysilane, dimethoxymethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, silane, dimethoxymethyl 3,3,3-trifluoropropyl, dimethoxy-methyl-3,3,3-trifluoropropyl silane, acmc-1cm60, 3,3,3-trifluoropropyldimethoxy methyl silane, methyl 3,3,3-trifluoropropyl dimethoxysilane, silane,dimethoxymethyl 3,3,3-trifluoropropyl | |
CO[Si](C)(CCC(F)(F)F)OC | |
202.248 | |
202.25 | |
1.3576 | |
1.1 |
Dimethoxymethyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane | |
C6H13F3O2Si | |
UN1993 | |
58°C (136°F) | |
DIJRHOZMLZRNLM-UHFFFAOYSA-N | |
diméthoxy-méthyl-(3,3,3-trifluoropropyl)silane | |
67751 | |
97% | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 206-619-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
RUO – Research Use Only