Learn More
Diméthoxydiméthylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11489882
Diméthoxydiméthylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11489882
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Code produit. 11489882
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12025.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
It is employed as silylating agent for diols. Used as a monomer (‘building block’) in the production of silicone polymers or silicone resins, as an intermediate (starting material) in the production of other organosilicon substances. Also employed in non-metal surface treatment to enhance the adhesion properties of surfaces. Used in sealants, in silicone polymer preparations (for the production of elastomers), in mould-making, in semiconductor manufacture, as a laboratory chemical in research and development activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme agent de silylation pour les diols. Utilisé comme monomère (“élément constitutif”) dans la production de polymères de silicone ou de résines de silicone et comme intermédiaire (matière de base) dans la production d’autres substances organosiliciées. Également utilisé dans le traitement de surface non métallique pour renforcer les propriétés d’adhérence des surfaces. Il est utilisé dans les produits d’étanchéité, dans les préparations de polymères de silicone (pour la production d’élastomères), dans la fabrication de moules, dans la fabrication de matériaux semi-conducteurs comme produit chimique de laboratoire en recherche et développement.
Solubilité
Le contact avec l’eau libère un alcool inflammable.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’eau / l’humidité. Protéger contre les charges électrostatiques. Éloignez les sources d’inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1112-39-6
Formule moléculaire C4H12O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 120.22
Numéro MDL MFCD00025691
Clé InChI JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyldimethoxysilane, silane, dimethoxydimethyl, kbm 22, unii-a3qdb1rs1c, dimethyl dimethoxysilane, dimethoxy dimethyl silane, a3qdb1rs1c, dimethoxy-dimethylsilane, dimethyl dimethoxy silane, dimethyl dimethoxy silicane
CID PubChem 66187
Nom IUPAC Diméthoxydiméthylsilane
SMILES CO[Si](C)(C)OC
Spécification
Point d’ébullition 81°C to 82°C
Nom chimique ou matériau Dimethoxydimethylsilane
Point de fusion -80°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1733694
Point d’éclair −8°C (17°F)
Informations sur la solubilité Contact with water releases a flammable alcohol.
Poids de la formule 120.22
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.371
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.867
Nom du produit
Diméthoxydiméthylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >