Learn More
Dimédone, pure, Fisher Chemical
Code produit. 10315800
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Spécification
CAS 126-81-8
Point de fusion 147°C
Couleur Jaune
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C8H12O2
Numéro MDL MFCD00001588
Quantité 25 g
Synonyme dimedone, 5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, cyclomethone, medon, methone, dimedon, methon, 1,3-cyclohexanedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyldihydroresorcinol, 5,5-dimethylhydroresorcinol
Clé InChI BADXJIPKFRBFOT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)CC(=O)CC(=O)C1
Nom IUPAC 5,5-diméthylcyclohexane-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 140.18
CID PubChem 31358
Poids de la formule 140.18g/mol
Forme physique Solide en poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 5,5-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione