Learn More
Tétrabromonickelate(II) de dilithium, solution 0,5 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
81.60€ - 255.00€
Chemische Identifikatoren
CAS | 13826-95-4, 109-99-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Br4Li2Ni |
Poids moléculaire (g/mol) | 392.19 |
Clé InChI | AVJDNPHXGKKFIA-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | di-lithium tetrabromonickelate ii, agn-pc-0nf0dx, lithium tetrabromonickelate ii solution, dilithium tetrabromonickelate ii solution |
CID PubChem | 11047451 |
Nom IUPAC | dilithium;tétrabromonickel(2-) |
SMILES | [Li+].[Li+].[Ni-2](Br)(Br)(Br)Br |
Produktcode | Marke | Quantité | Conditionnement | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Conditionnement | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11954341
|
Thermo Scientific Acros
434541000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
81.60€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11964341
|
Thermo Scientific Acros
434548000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
255.00€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
13826-95-4, 109-99-9 | |
392.19 | |
di-lithium tetrabromonickelate ii, agn-pc-0nf0dx, lithium tetrabromonickelate ii solution, dilithium tetrabromonickelate ii solution | |
dilithium;tétrabromonickel(2-) |
Br4Li2Ni | |
AVJDNPHXGKKFIA-UHFFFAOYSA-J | |
11047451 | |
[Li+].[Li+].[Ni-2](Br)(Br)(Br)Br |
Spezifikation
Dilithium tetrabromonickelate(II) | |
Vert bleu à marron | |
Br4Li2Ni | |
−18°C | |
AVJDNPHXGKKFIA-UHFFFAOYSA-J | |
dilithium;tétrabromonickel(2-) | |
11047451 | |
1.065 |
13826-95-4, 109-99-9 | |
Solution | |
Li2NiBr4 | |
di-lithium tetrabromonickelate ii, agn-pc-0nf0dx, lithium tetrabromonickelate ii solution, dilithium tetrabromonickelate ii solution | |
[Li+].[Li+].[Ni-2](Br)(Br)(Br)Br | |
392.19 | |
392.19 | |
1.0650g/mL |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H
Liquides et vapeurs très inflammables.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Peut provoquer le cancer.
Peut former des peroxydes explosifs.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau ou se doucher.
Se laver soigneusement le visage, les mains et toute surface de peau exposée
Mention d’avertissement GHS :danger
- Dilithium tetrabromonickelate(II), 0.5M solution in THF
Signalwort
- Dangers
Gefahrenkategorie
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Sicherheitshinweis
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only