Learn More
Éther diisopropylique, réactif ACS, contient du BHT ou de l’hydroquinone comme stabilisant, ≥ 99,0 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15635380
6 x 1 L, Boîte en carton
Click to view available options
Quantité:
500 mL
6 x 1 L
Conditionnement:
Boîte en carton
Flacon en verre
Réactif ACS, contenant du BHT ou de l’hydroquinone comme stabilisant, ≥ 99,0 %
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-20-3
Formule moléculaire C6H14O
Poids moléculaire (g/mol) 102.177
Numéro MDL MFCD00008880
Clé InChI ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
CID PubChem 7914
Nom IUPAC 2-propan-2-yloxypropane
SMILES CC(C)OC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Diisopropyl ether
Point de fusion -86°C
Densité 0.725g/mL at 25°C
Point d’ébullition 67°C to 70°C (1013 hPa)
Point d’éclair −29°C (−20.2°F)
Odeur Odorless
Conditionnement Boîte en carton
Formule linéaire (CH3)2CHOCH(CH3)2
Quantité 6 x 1 L
Numéro UN UN1159
Beilstein 1731256
Densité de vapeur 3.5 (vs air)
Poids de la formule 102.17g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Nom du produit
Éther diisopropylique, réactif ACS, contient du BHT ou de l’hydroquinone comme stabilisant, ≥ 99,0 %, Honeywell Riedel-de Haën™ >