Learn More
Diisobutylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
28.30€ - 100.00€
Identifiants chimiques
CAS | 110-96-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H20N |
Poids moléculaire (g/mol) | 130.25 |
Numéro MDL | MFCD00008930 |
Clé InChI | OBYVIBDTOCAXSN-OCAPTIKFSA-O |
Synonyme | diisobutylamine, 1-propanamine, 2-methyl-n-2-methylpropyl, bis 2-methylpropyl amine, amine, diisobutyl, bis beta-methylpropyl amine, di-isobutylamine, n,n-bis 2-methylpropyl amine, unii-t18y0a819s, ccris 6232, di-2-methylpropyl amine |
CID PubChem | 8085 |
Nom IUPAC | 2-méthyl-N-(2-méthylpropyl)propan-1-amine |
SMILES | CC[C@H](C)[NH2+][C@H](C)CC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10583131
|
Thermo Scientific Acros
159075000 |
500 mL |
28.30€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10071740
|
Thermo Scientific Acros
159070010 |
1 L |
51.30€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10508883
|
Thermo Scientific Acros
159070025 |
2.5 L |
100.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
110-96-3 | |
130.25 | |
OBYVIBDTOCAXSN-OCAPTIKFSA-O | |
8085 | |
CC[C@H](C)[NH2+][C@H](C)CC |
C8H20N | |
MFCD00008930 | |
diisobutylamine, 1-propanamine, 2-methyl-n-2-methylpropyl, bis 2-methylpropyl amine, amine, diisobutyl, bis beta-methylpropyl amine, di-isobutylamine, n,n-bis 2-methylpropyl amine, unii-t18y0a819s, ccris 6232, di-2-methylpropyl amine | |
2-méthyl-N-(2-méthylpropyl)propan-1-amine |
Spécification
Diisobutylamine | |
-77°C | |
137°C to 139°C | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
[(CH3)2CHCH2]2NH | |
MFCD00008930 | |
0.74 | |
Solubility in water: 5g/L water (20°C) | |
CC[C@H](C)[NH2+][C@H](C)CC | |
130.25 | |
0.8 mPa.s (20°C) | |
99% |
110-96-3 | |
0.7400g/mL | |
26°C | |
98.5% min. (GC) | |
C8H20N | |
1.4071 to 1.4091 | |
04, 166 | |
diisobutylamine, 1-propanamine, 2-methyl-n-2-methylpropyl, bis 2-methylpropyl amine, amine, diisobutyl, bis beta-methylpropyl amine, di-isobutylamine, n,n-bis 2-methylpropyl amine, unii-t18y0a819s, ccris 6232, di-2-methylpropyl amine | |
OBYVIBDTOCAXSN-OCAPTIKFSA-O | |
2-méthyl-N-(2-méthylpropyl)propan-1-amine | |
8085 | |
129.24 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Toxique en cas d’ingestion.
Liquide et vapeurs inflammables.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-819-3
- Diisobutylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.