Learn More
Diiodométhane, + de 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
30.30€ - 1118.00€
Identifiants chimiques
CAS | 75-11-6, 7440-22-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CH2I2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 267.84 |
Numéro MDL | MFCD00001079 |
Clé InChI | NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methylene iodide, methane, diiodo, methylene diiodide, mi-gee, dijodmethan, methylenjodid, dijodmethan czech, methylenjodid czech, di-iodomethane, diiodo-methane |
CID PubChem | 6346 |
Nom IUPAC | Diiodométhane |
SMILES | ICI |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10160312
|
Thermo Scientific Acros
169830250 |
25 g | Flacon en verre |
30.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10183940
|
Thermo Scientific Acros
169831000 |
100 g | Flacon en verre |
95.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10712021
|
Thermo Scientific Acros
169835000 |
500 g | Flacon en verre |
332.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11944501
|
Thermo Scientific Acros
169830025 |
2.5 kg | Bouteille en verre |
1118.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
75-11-6, 7440-22-4 | |
267.84 | |
NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N | |
6346 | |
ICI |
CH2I2 | |
MFCD00001079 | |
methylene iodide, methane, diiodo, methylene diiodide, mi-gee, dijodmethan, methylenjodid, dijodmethan czech, methylenjodid czech, di-iodomethane, diiodo-methane | |
Diiodométhane |
Spécification
Diiodomethane | |
6.0°C | |
3.3200g/mL | |
>110°C | |
99% min. (GC) | |
CH2I2 | |
MFCD00001079 | |
09,170; 11,182; 17,116 | |
3.32 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,propanol,isopropanol,,hexane,cyclohexane,ether,chloroform and benzene | |
ICI | |
Silver wire | |
6346 | |
267.83 | |
Liquide |
75-11-6, 7440-22-4 | |
Rouge au jaune | |
181.0°C | |
Authentique | |
CH2I2 | |
1.737 | |
01,71 | |
15,6137 | |
methylene iodide, methane, diiodo, methylene diiodide, mi-gee, dijodmethan, methylenjodid, dijodmethan czech, methylenjodid czech, di-iodomethane, diiodo-methane | |
NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N | |
Diiodométhane | |
267.84 | |
2.80 mPa.s (20°C) | |
99+% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-841-5
- Diiodomethane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Dijodmethan
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche