Learn More
Sulfate de dihydrostreptomycine, Affymetrix/USB™
122.04€ - 756.23€
Identifiants chimiques
CAS | 5490-27-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C42H88N14O36S3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 1461.408 |
Numéro MDL | MFCD00070252 |
Clé InChI | CZWJCQXZZJHHRH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dihydrostreptomycin sulfate, bis dihydrostreptomycin ; tris sulfuric acid |
CID PubChem | 44134677 |
Nom IUPAC | 2-[3-(diaminométhylidèneamino)-4-[3-[4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-3-(méthylamino)oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-4-(hydroxyméthyl)-5-méthyloxolan-2-yl]oxy-2,5,6-trihydroxycyclohexyl]guanidine ; Acide sulfurique |
SMILES | CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(CO)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(CO)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
5490-27-7 | |
1461.408 | |
CZWJCQXZZJHHRH-UHFFFAOYSA-N | |
44134677 | |
CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(CO)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(CO)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O |
C42H88N14O36S3 | |
MFCD00070252 | |
dihydrostreptomycin sulfate, bis dihydrostreptomycin ; tris sulfuric acid | |
2-[3-(diaminométhylidèneamino)-4-[3-[4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-3-(méthylamino)oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-4-(hydroxyméthyl)-5-méthyloxolan-2-yl]oxy-2,5,6-trihydroxycyclohexyl]guanidine ; Acide sulfurique |
Spécification
Dihydrostreptomycin Sulfate | |
C42H88N14O36S3 | |
3894221 | |
CZWJCQXZZJHHRH-UHFFFAOYSA-N | |
2-[3-(diaminométhylidèneamino)-4-[3-[4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-3-(méthylamino)oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-4-(hydroxyméthyl)-5-méthyloxolan-2-yl]oxy-2,5,6-trihydroxycyclohexyl]guanidine ; Acide sulfurique | |
44134677 | |
Poudre |
5490-27-7 | |
MFCD00070252 | |
dihydrostreptomycin sulfate, bis dihydrostreptomycin ; tris sulfuric acid | |
CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(CO)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(CO)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O | |
1461.408 | |
1461.42 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 226-823-7
missing translation for 'rtecsNumber' : WK2236000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante