Learn More
Dihydrogène hexachloroplatine(IV) hexahydraté, ACS, 99,95 %, Thermo Scientific Chemicals, Premion™
122.00€ - 1536.00€
Identifiants chimiques
CAS | 18497-13-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl6H14O6Pt |
Poids moléculaire (g/mol) | 517.89 |
Numéro MDL | MFCD00149910 |
Clé InChI | PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J |
Nom IUPAC | platinum(4+) dihydrogen hexahydrate hexachloride |
SMILES | [H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11303328
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036259.03 |
1 g |
122.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11393318
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036259.06 |
5 g |
443.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11383318
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036259.14 |
25 g |
1536.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hexahydrate is used for the determination of potassium. It is also used for the purification of platinum by treating it with ammonium chloride flowed by heating of ammonium hexachloroplatinate with hydrogen yields elemental platinum. It also finds application in catalysis, electroplating, photography, platinum mirrors, printing for etching of zinc, producing fine color in glass and porcelain, indelible ink and microscopy. It is a precursor for the preparation of other platinum catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
18497-13-7 | |
517.89 | |
PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J | |
[H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4] |
Cl6H14O6Pt | |
MFCD00149910 | |
platinum(4+) dihydrogen hexahydrate hexachloride |
Spécification
Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hexahydrate | |
18497-13-7 | |
Grumeaux | |
Cl6H14O6Pt | |
Soluble in water,ethanol,ether,ethyl acetate and acetone. Insoluble in nitric acid. | |
[H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4] | |
517.89 | |
ACS | |
Red-brown lump |
60°C (decomposition) | |
Rouge à marron | |
99.95% (metals basis) | |
MFCD00149910 | |
PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J | |
platinum(4+) dihydrogen hexahydrate hexachloride | |
517.91 (409.82 Anhydrous) | |
Hygroscopic | |
2.43 |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P285-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
H301-H314-H317-H334-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 241-010-7
missing translation for 'rtecsNumber' : TP1500000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only