Learn More
Solution dihydrogène dinitrosulfatoplatinate(II), Pt 4-6 % (suite PT), Thermo Scientific Chemicals
116.00€ - 1361.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12033-81-7 |
---|---|
Formule moléculaire | H2N2O8PtS |
Poids moléculaire (g/mol) | 385.16 |
Numéro MDL | MFCD00064668 |
Clé InChI | SPPCQWREVYSZTJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dihydrogen dinitrosulfatoplatinate ii, dinitroplatinum; sulfuric acid, dihydrogen dinitrosulfatoplatinate ii solution, pt cont. pt |
CID PubChem | 102602532 |
Nom IUPAC | Platine;acide sulfurique;dinitrite |
SMILES | [H+].[H+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-][N+](=O)[Pt++][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11450300
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012627.NJ |
∼0.5 g |
116.00€
0.50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11430300
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012627.NA |
∼2 g |
296.00€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11440300
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012627.NC |
∼10 g |
1361.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Dihydrogen dinitrosulfatoplatinate(II) solution is used in the preparation of electrodeposition of platinum films and biocompatible platinum thin film electrodeposition on tin substrates, which acts as the interconnects material for implantable medical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12033-81-7 | |
385.16 | |
SPPCQWREVYSZTJ-UHFFFAOYSA-N | |
102602532 | |
[H+].[H+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-][N+](=O)[Pt++][N+]([O-])=O |
H2N2O8PtS | |
MFCD00064668 | |
dihydrogen dinitrosulfatoplatinate ii, dinitroplatinum; sulfuric acid, dihydrogen dinitrosulfatoplatinate ii solution, pt cont. pt | |
Platine;acide sulfurique;dinitrite |
Spécification
Dihydrogen dinitrosulfatoplatinate(II) solution | |
12033-81-7 | |
Liquide | |
MFCD00064668 | |
Miscible with water. | |
[H+].[H+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-][N+](=O)[Pt++][N+]([O-])=O | |
385.16 | |
384.17 (Anhydrous) |
Pt 4-6% (cont. Pt) | |
Marron | |
H2N2O8PtS | |
dihydrogen dinitrosulfatoplatinate ii, dinitroplatinum; sulfuric acid, dihydrogen dinitrosulfatoplatinate ii solution, pt cont. pt | |
SPPCQWREVYSZTJ-UHFFFAOYSA-N | |
Platine;acide sulfurique;dinitrite | |
102602532 | |
Brown liquid |
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P271-P281-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only