Learn More
Acide diglycolique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
29.06€ - 238.19€
Identifiants chimiques
CAS | 110-99-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 134.09 |
Numéro MDL | MFCD00004309 |
Clé InChI | QEVGZEDELICMKH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | diglycolic acid, 2,2'-oxydiacetic acid, oxydiacetic acid, acetic acid, 2,2'-oxybis, oxybisacetic acid, oxydiethanolic acid, diglycolicacid, bis carboxymethyl ether, oxodiacetic acid, 3-oxapentanedioic acid |
CID PubChem | 8088 |
Nom IUPAC | Acide 2-(carboxyméthoxy)acétique |
SMILES | OC(=O)COCC(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11480198
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23758.14 |
25 g |
29.06€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11490198
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23758.22 |
100 g |
67.84€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11400208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23758.36 |
500 g |
238.19€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
L’acide diglycolique a été utilisé dans la préparation de particules d’aragonite ressemblant à des aiguilles à partir de solutions aqueuses de nitrate de calcium. Il est également utilisé dans la synthèse d’Imipramines N-interliées qui montrent une activité apoptotique contre les cellules malignes ainsi que des signes de lutte contre le lymphome de Burkitt.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide diglycolique a été utilisé dans la préparation de particules d’aragonite ressemblant à des aiguilles à partir de solutions aqueuses de nitrate de calcium. Il est également utilisé dans la synthèse d’Imipramines N-interliées qui montrent une activité apoptotique contre les cellules malignes ainsi que des signes de lutte contre le lymphome de Burkitt.
Solubilité
Soluble dans l’eau ou le méthanol
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
110-99-6 | |
134.09 | |
QEVGZEDELICMKH-UHFFFAOYSA-N | |
8088 | |
OC(=O)COCC(O)=O |
C4H6O5 | |
MFCD00004309 | |
diglycolic acid, 2,2'-oxydiacetic acid, oxydiacetic acid, acetic acid, 2,2'-oxybis, oxybisacetic acid, oxydiethanolic acid, diglycolicacid, bis carboxymethyl ether, oxodiacetic acid, 3-oxapentanedioic acid | |
Acide 2-(carboxyméthoxy)acétique |
Spécification
Diglycolic acid | |
140°C à 145°C | |
MFCD00004309 | |
diglycolic acid, 2,2'-oxydiacetic acid, oxydiacetic acid, acetic acid, 2,2'-oxybis, oxybisacetic acid, oxydiethanolic acid, diglycolicacid, bis carboxymethyl ether, oxodiacetic acid, 3-oxapentanedioic acid | |
QEVGZEDELICMKH-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-(carboxyméthoxy)acétique | |
8088 | |
98% |
110-99-6 | |
C4H6O5 | |
1072117 | |
Soluble in water,methanol. | |
OC(=O)COCC(O)=O | |
134.09 | |
134.09 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H315-H319-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 203-823-5
missing translation for 'rtecsNumber' : AJ1530000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante