Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour bain à sec numérique et à écran tactile
S’utilise avec : Bains à sec / chauffe-blocs à écran tactile Thermo Scientific™
Marque:  Thermo Scientific™ 88870122
Code produit. 15372215
  • 37.80€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Améliorez la polyvalence du laboratoire grâce aux bains à sec numériques Thermo Scientific™ qui offrent une gamme de configurations avec des blocs modulaires interchangeables afin de répondre aux besoins d’une vaste gamme d’applications. Conçus pour des applications simples à avancées, offrant une température max. de 130°C, un minuteur et au choix 1, 2 ou 4 tailles de blocs.
Les bains à sec numériques Thermo Scientific sont disponibles dans une gamme de configurations pouvant accueillir 1, 2 et 4 blocs modulaires interchangeables afin de s’adapter à une grande variété de récipients et d’applications.
  • Commandes numériques et affichage du temps et de la température
  • Sonde de température interne avancée pour une excellente précision et un contrôle optimal de la température
  • Contrôle précis de la température à l’aide d’un circuit PID
  • L’étalonnage de la température permet de compenser la température par rapport à la valeur souhaitée
  • La minuterie permet à l’utilisateur de surveiller de près le temps de montée en température
  • La large gamme de blocs thermiques en alliage d’aluminium offre une polyvalence et permet de faciliter le nettoyage et la désinfection
  • La construction en acier à revêtement pulvérisé lui confère de la robustesse
  • Un dispositif de protection intégré contre la surchauffe garantit la sécurité des échantillons et de l’utilisateur
  • Réglage de la déviation de la température
Applications :
  • Préparation des échantillons
  • Conservation des enzymes
  • Réactions enzyme-substrat
  • Amplification d’ADN
  • Dégénération des gels d’électrophorèse
  • Coagulation de sérum
Accessoire requis :
  • L’unité doit être commandée avec le(s) bloc(s)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sonde de température, PT1000
DEL
130°C
Bains à sec / chauffe-blocs à écran tactile Thermo Scientific™
Acier
Thermomètre pour bain sec