Learn More
IKA™ Agitateur à plaque chauffante magnétique numérique, 50°C à 500°C, céramique
Plage d’agitation : 100 à 1500 tr/min ; Forme : Carré ; Taille : 100 x 100 mm
Marque: IKA™ 0004240200
622.91 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Excellente résistance aux produits chimiques.
- Moteur puissant pour l’agitation de quantités allant jusqu’à 15 litres (H2O)
- Affichage numérique simultané des températures cibles et réelles via l’écran LCD
- Une connexion directe pour un capteur de température PT 1000 permet un contrôle précis de la température (inclus dans la livraison)
- Précision de contrôle en milieu de +/- 0,5 K (en association avec PT 1000)
- Affichage de la valeur de température réelle en milieu doté d’une résolution de 0,1 K lors de l’utilisation du capteur de température PT 1000
- 3 modes de fonctionnement disponibles (standard, sûr, protection de réglage)
- Circuit de sécurité fixe de 550°C
- Indicateur de >> surface chaude pour éviter les brûlures
- Affichage numérique des codes d’erreur
- Panneau de commande surélevé pour protection contre toute fuite de liquide.
Spécification
Céramique | |
Circuit de sécurité fixe de 550°C | |
C-MAG HS 4 | |
105 mm | |
5°C à 40°C | |
150 mm | |
270 w | |
3 kg | |
Carré | |
5 L | |
24 mois | |
DIN EN 60529 |
100/120/230 V | |
230/120/100 V, 50/60 Hz | |
100 x 100 mm | |
50°C à 500°C | |
50/60 Hz | |
260 mm | |
6.6 lb. | |
Agitateur à plaque chauffante | |
1 | |
100 à 1 500 tr/min | |
260 x 150 x 105 mm | |
LCD |