Learn More
Stuart™ Bains chauffants numériques
Les bains chauffants numériques Stuart™ peuvent être jumelés avec les évaporateurs rotatifs Stuart™ pour obtenir une efficacité maximale et un encombrement réduit
971.19€ - 1240.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Stuart&trade ; Évaporateurs rotatifs |
---|---|
Affichage | Digital |
Comprend | Boîtier extérieur Cool Touch, poignée de transport intégrée |
Consommation électrique | 230 VAC, 50 Hz |
Code produit | Marque | Température (métrique) maximale | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Température (métrique) maximale | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15775653
|
Stuart™
16340-64 |
90°C |
971.19€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15769704
|
Stuart™
16340-65 |
180°C |
1240.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- L’affichage LED numérique transparent indique la température réelle/définie du bain
- Le bain plus petit à 90°C est doté d’un bol en acier inoxydable 304. Il convient aux applications à faible point d’ébullition
- Le bol plus grand à 180°C est doté d’un bol en aluminium avec un revêtement en PTFE. Il peut être utilisé avec de l’eau et de l’huile. Il convient aux liquides au point d’ébullition supérieur
- Précision d’affichage numérique de la température
- Bol résistant à la corrosion
- Faciles à nettoyer
- Poignée de transport intégrée
- Boîtier externe tactile
Spécification
Stuart&trade ; Évaporateurs rotatifs | |
Digital | |
Boîtier extérieur Cool Touch, poignée de transport intégrée | |
230 VAC, 50 Hz |