Learn More
Grant Instruments™ Bain à circulation chauffé numérique série TC120, cuve en acier inoxydable
Circulateur chauffant avec cuve en acier inox Optima, polyvalent et de milieu de gamme, avec spécification exhaustive pour répondre à la plupart des applications nécessitant une régulation précise de la température.
Marque:  Grant Instruments™ TC120-ST38
2664.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24306" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12737829
  • 2805.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Stabilité ±0,05ºC.
  • Affichage LED à 4 chiffres, transparent et lumineux
  • Interface utilisateur simple et intuitive : un cadran et deux boutons de fonction
  • Modèle disponible avec / sans pince (TClamp)
  • Détection de niveau de liquide faible (interrupteur à flotteur)
  • Coupure fixe en cas de surchauffe
  • Étalonnage par l’utilisateur à 2 points
  • Alarme visuelle
  • Pompe intégrée pour la circulation externe
  • Alarme visuelle
Spécification
Spécification
38 L
de 0°C à 120°C
Réservoir en acier inoxydable
730 x 333 x 450 mm
16 L/min
Oui
210 mbar
120/230 V