Learn More
Ohaus™ Chauffage de bloc à sec numérique avec couvercle chauffé
Code produit. 15742709
Click to view available options
Description:
Bloc chauffant à sec, couvercle chauffé, HB2DGHL, UE
Le chauffage de bloc à sec numérique OHAUS™ avec couvercle chauffé est conçu pour les applications nécessitant des résultats reproductibles et une stabilité de température supérieure.
  • Uniformité, stabilité et régulation exceptionnelles de la température
  • Ces unités polyvalentes sont idéales pour l’incubation isotherme, les réactions enzymatiques, les immunoessais, la dénaturation des acides nucléiques et une grande variété d’autres procédures de laboratoire
  • Le porte-tige de support intégré avec bouton de verrouillage accepte le kit de sonde de température externe en option
  • Le kit de sonde de température externe surveille la température réelle du bloc ou de l’échantillon
  • Le chauffage de bloc accepte un bloc de microplaques ou deux blocs modulaires interchangeables distincts (disponibles séparément) pouvant accueillir différentes tailles de tubes des microtubes de 0,2 ml à des tubes à essai ou à des flacons jusqu’à 85 mm de hauteur
  • Chaque bloc possède un puits à thermomètre pour mesurer la température du bloc
  • Chauffage efficace grâce à un contact étroit entre le tube et le bloc avec une conception à faible densité pour une uniformité de température exceptionnelle
  • Le couvercle chauffé permet de réguler la température et de réduire la quantité de condensation sur les couvercles d’échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité TUV
Type de contrôleur Numérique
Description Bloc chauffant à sec, couvercle chauffé, HB2DGHL, UE
Plage de températures (métrique) 5°C à 100°C
Type Bloc à bain sec
Temps de chauffage 50 min
Comprend Couvercle chauffant
Modèle HB2DGHL
Nbre de blocs 2
Stabilité de la température ± 0,1°C
Uniformité de la température ± 0,1°C à 37°C
Uniformité ± 0,2°C à 37°C
Dimensions (L x l) 39,10 cm x 20,30 cm
Dimensions (L x l x H) 39,1 x 20,3 x 17,8 cm
Longueur (impériale) 15,40 po
Longueur (métrique) 39,10 cm
Largeur (impériale) 8,00 po
Largeur (métrique) 20,30 cm
Hauteur (impériale) 7,00 po
Hauteur (métrique) 17,800 cm
Profondeur (impériale) 15,40 po
Profondeur (métrique) 39,10 cm
Poids (métrique) 3,1 kg
Alimentation électrique 230V, 1,65A, 50/60Hz
Ampérage 1,65A