Learn More
Gilson™ Bloc sec pour tube
Click to view available options
Capacité:
12 tubes de centrifugation de 15 ml
12 tubes de centrifugation de 5,0 ml (17 mm)
12 tubes à essai de 15 mm ou 16 mm
20 tubes à essai de 10 mm ou 20 tubes de centrifugation de 2 ml
24 tubes de centrifugation 1,5 ml ou 2,0 ml
24 tubes de centrifugation 1,5 ml, coniques
24 tubes de centrifugation de 0,5 ml
5 tubes de centrifugation de 50 ml
Tubes à essai de 48 x 0,2 ml ou 6 barrettes PCR, 8 tubes chacun
Description
Accessoires pour la série Digital Dry Bath
Spécification
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Série bain à sec numérique Gilson™ |
Capacité | 24 tubes de centrifugation de 0,5 ml |
Type | Bloc pour bain à sec numérique |