Learn More
Cole-Parmer™ Enregistreurs de données USB de température / d’HR et USB Digi-Sense™
Les enregistreurs de données USB Digi-Sense™ sont portatifs ou montables pour s’adapter à plusieurs applications
Marque: Cole-Parmer™ 20250-44
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Chaque enregistreur de données Digi-Sense est prêt à l’emploi avec un logiciel, un clip de montage et des instructions faciles à suivre.
- Les applications prévues comprennent la surveillance des environnements pharmaceutique, agroalimentaire, de stockage et de bureau, de musée, de laboratoire et de transport.
- La facilité d’utilisation et le prix abordable font de ces instruments un outil idéal pour tout besoin de surveillance précise de la température.
- Le logiciel intuitif prend en charge deux modes d’affichage des données et une puissante fonction de mise à l’échelle et de mise en panoramique des données. Les données peuvent être téléchargées dans des formats compatibles avec les feuilles de calcul pour une analyse ou être imprimées graphiquement.
- Le boîtier en polycarbonate durable, les capteurs de précision et l’électronique sont couverts par une garantie de 2 ans.
Prestations de service
2 ans
Spécification
Enregistreur de données, température USB type K | |
32 000 lectures | |
Élevé / faible, sélectionnable | |
Lithium 3,6 V, 1/2 AA | |
Logiciel, clip de montage et matériel, housse de protection en plastique et pile. | |
USB | |
Surveillance des environnements pharmaceutique, agroalimentaire, de stockage et de bureau, de musée, de laboratoire et de transport. | |
plusmn; 1deg;C (2deg;F) | |
0,01° | |
3,875 in | |
0,4 kg |
Voyants lumineux d’état | |
Sans étalonnage | |
Configuration, surveillance en temps réel, acquisition de données, analyse de données | |
1 an en général | |
1 | |
Plastique | |
Sondes à thermocouple de type K | |
Aucune surveillance de l’humidité | |
-200°C à +1370°C | |
9,8 cm |