Learn More
Cole-Parmer™ Thermomètre numérique pour réfrigérateur / congélateur Traceable™ Digi-Sense™ avec étalonnage
Surveillez les températures minimum et maximum en un seul coup d’œil
Marque:  Cole-Parmer™ 94460-72
Code produit. 13446419
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Obtenez des mesures précises et fiables grâce à l’étalonnage NIST Traceable inclus.
  • Triple affichage indiquant simultanément les températures maximum, minimum et réelle
  • Surveillez facilement la température dans les liquides, les bains-marie, l’air / le gaz, les incubateurs, les réfrigérateurs ou les congélateurs.
  • Gardez la trace des conditions de température d’une journée à l’autre ou pour n’importe quelle période.
  • Les températures minimum et maximum sont stockées jusqu’à ce que la mémoire soit effacée.
  • Les modèles disposent d’un triple affichage qui affiche simultanément les températures réelle, minimale et maximale.
  • Réglez les alarmes haute et basse par incréments de 1° ; l’alarme retentit lorsque la température dépasse ou chute en dessous des points de consigne et continue à sonner même si la température revient à une plage normale (sans alarme).
  • Le thermomètre indique la température ambiante ou la température de la sonde.
  • La sonde est fixée à un micro-câble de 10 pi (3 m) qui permet à une porte de se fermer ; la sonde et le câble sont tous deux submersibles.
  • Montez le compteur avec les bandes Velcro incluses, les fentes de montage mural ou utilisez un support béquille pliable sur la paillasse.
  • Comprend un certificat d’étalonnage NIST Traceable avec données, un support en plastique, une double bande arrière et du Velcro™ pour fixer le support à n’importe quelle surface, sonde(s) et deux piles AA.
Spécification
Spécification
0,1875 in
-50°C à +70°C
0.75 in.
-58°F à +158°F