Learn More
Cole-Parmer™ Sondes Oakton™ pour thermomètre thermocouple à double entrée J, K, T, E†
Les sondes à usage général sont conçues pour être utilisées avec des liquides, des gaz et des semi-solides.
68.20€ - 75.35€
Spécification
Matériau | Verre, Nylon |
---|---|
Type de produit | Type J |
Température max. (impériale) | 1400°F |
Température max. (métrique) | 760°C |
Température (impériale) min. | minus; 310°F |
Code produit | Marque | Type de sonde | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de sonde | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15800006
|
Cole-Parmer™
08517-55 |
Thermocouple de type J |
75.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11715228
|
Cole-Parmer™
08500-55 |
Type T |
68.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Designed to measure the temperature at the surface without perpetrating the material. Cole-Parmer™ Probes for Oakton™ Thermocouple Thermometers are ideal for monitoring flat surfaces such as hot plates, furnaces or molds.
- Temps de réponse : 1,7 seconde ou plus
- Les manches en ABS assurent une conception légère pour une facilité d’utilisation et une durabilité optimales
- Les manches des sondes sont équipés d’un ressort de courbure qui protège la connexion de câble des dommages causés par les flexions et les tractions répétées
- Chaque sonde est fournie avec des mini-connecteurs ANSI à code couleur : noir pour le type J, jaune pour le type K, bleu pour le type T et violet pour le type E
- Des conceptions personnalisées ou des modifications de ce produit sont disponibles sur demande
Garantie
6 Month
Spécification
Verre, Nylon | |
1400°F | |
minus; 310°F | |
minus;310° à 1400°F | |
Thermomètre thermocouple |
Type J | |
760°C | |
minus; 190°C | |
minus;190° à 760°C |